Learn More
Clorhidrato de dopamina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dopamine-D4 Hydrochloride |
| CAS | 203633-19-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 2H4 H7 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Dopamine-d4 Hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-amino-1,1,2,2-tetradeuterioetil)benceno-1,2-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 193.66 |
| Mostrar más |