Learn More
Dopamina-D3 Cloruro, TRC
Código de producto. 30377133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1.5 mg
3 mg
15 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377133 1.5 mg
30374576 3 mg
30371785 15 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30377133 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5337851.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53587-30-7
Fórmula molecular C8 D3 H8 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 192.66
Sinónimo 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-d3)ethylamine HCl
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)-3,5,6-trideuteriobenzeno-1,2-diol; Cloruro
SMILES Cl.[2H]c1c([2H])c(CCN)c([2H])c(O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine-d3 Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i1D,2D,5D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0745
Porcentaje de pureza >95%