Learn More
Dopamina-D2 Cloruro, TRC
Código de producto. 30386059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386059 10 mg
30379105 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30386059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53378310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27160-01-6
Fórmula molecular C8 D2 H9 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 191.652
Sinónimo 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl-1,1-d2)-, hydrochloride (9CI), Pyrocatechol, 4-(2-aminoethyl-1,1-d2)-, hydrochloride (8CI), Dopamine-d2 hydrochloride, Dopamine-D2 (2-aminoethyl-1,1-D2) hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl-1,1-d2)-1,2-benzenediol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl-2,2-d2-amine HCl
Nombre IUPAC 4-(2-amino-1,1-dideuterioetil)benceno-1,2-diol; Cloruro
SMILES Cl.[2H]C([2H])(CN)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine-D2 Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H/i3D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.068