Learn More
Dopamina 4-O-Sulfato, TRC
Código de producto. 30137794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137794 100 mg 100 miligramos
30006477 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137794 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD533845100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38339-02-5
Fórmula molecular C8H11NO5S
Peso molecular (g/mol) 233.24
Sinónimo 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol 1-(Hydrogen Sulfate), 3-Hydroxytyramine-4-O-sulfate, Dopamine Sulfate
Nombre IUPAC [4-(2-aminoetil)-2-hidroxifenilo] sulfato de hidrógeno
SMILES NCCC1=CC(O)=C(OS(=O)(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine 4-O-Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO5S/c9-4-3-6-1-2-8(7(10)5-6)14-15(11,12)13/h1-2,5,10H,3-4,9H2,(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0358
Porcentaje de pureza >95%