Learn More
Dopamina 4-Beta-D-Glucuronida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dopamine 4-beta-D-Glucuronide |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO8/c15-4-3-6-1-2-8(7(16)5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14,16-19H,3-4,15H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1111 |