Learn More
Dopamina 4-Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30011413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011413 1 mg 1 miligramo
30138285 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5337951MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38632-24-5
Fórmula molecular C14H19NO8
Peso molecular (g/mol) 329.3
Sinónimo 4-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, Dopamine Glucuronide, Dopamine-4-O-glucuronide;
SMILES OC1=C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2)C=CC(CCN)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine 4-beta-D-Glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO8/c15-4-3-6-1-2-8(7(16)5-6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21/h1-2,5,9-12,14,16-19H,3-4,15H2,(H,20,21)/t9-,10-,11+,12-,14+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1111