Learn More
Dopamina 3-O-Sulfato, TRC
Código de producto. 30009407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009407 50 mg 50 miligramos
30005532 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53384050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51317-41-0
Fórmula molecular C8 H11 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 233.24
Sinónimo Pyrocatechol, 4-(2-aminoethyl)-, 2-(hydrogen sulfate) (7CI), Dopamine 3-O-sulfate, Dopamine 3-sulfate, Dopamine sulfate, [5-(2-Aminoethyl)-2-hydroxyphenyl]oxidanesulfonic acid, 1,2-Benzenediol, 4-(2-aminoethyl)-, 2-(hydrogen sulfate), Dopamine 3-O-Sulfate
Nombre IUPAC [5-(2-aminoetil)-2-hidroxifenilo] sulfato de hidrógeno
SMILES NCCc1ccc(O)c(OS(=O)(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dopamine 3-O-Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO5S/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(5-6)14-15(11,12)13/h1-2,5,10H,3-4,9H2,(H,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0358
Porcentaje de pureza >95%