Learn More
Dopal (>80%), TRC
Código de producto. 30138238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138238 100 mg 100 miligramos
30135697 50 mg 50 miligramos
30005163 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138238 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD533885100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5707-55-1
Fórmula molecular C8 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Sinónimo Benzeneacetaldehyde, 3,4-dihydroxy-, Acetaldehyde, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacetaldehyde, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetaldehyde, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetaldehyde, 3,4-Dihydroxy-α-tolualdehyde, Dopal, Homoprotocatechualdehyde
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)acetaldehído
SMILES Oc1ccc(CC=O)cc1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dopal
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,4-5,10-11H,3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473