Learn More
Thermo Scientific™ Cubiertas de vidrio para puerta de acero inoxidable
Código de producto. 15593751 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Instalación:
Instalado por el cliente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Instalación Tamaño de la unidad
15593751 Instalado por el cliente cada uno
1 options
Código de producto. 15593751 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 190892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    600.00€ / paquete de 1
    Ahorro 40.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Cámara ambiental (3948 y 3962)
Personalice las configuraciones de estufas microbiológicas y cámaras ambientales para que se adapten mejor a las necesidades específicas del laboratorio con las opciones de puertas Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cubiertas de vidrio para puerta de acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Cámara ambiental (3948 y 3962)
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
Tipo Accesorio, cubiertas de vidrio para puerta de acero inoxidable
Instalación Instalado por el cliente