Learn More
Invitrogen™ Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Código de producto. 11565030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μL
Tamaño de la unidad:
250 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11565030 250 μL 250 microlitros
1 options
Código de producto. 11565030 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor SA1200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    142.65€ / 250 microlitros
    Ahorro 47.35€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Donkey Polyclonal Secondary Antibody
Product SA1-200 is conjugated to HRP and optimized for ECL applications. This antibody reacts with the heavy and light chains of the immunoglobulin molecule. Pre-absorbed with the following species proteins: Bovine, chicken, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, mouse, rat, and sheep serum proteins.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 40 μg/mL
Conjugado HRP
Formulación PBS with proprietary stabilizer, 50% glycerol and 0.07% Kathon
Especie del huésped Donkey
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 250 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Secondary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, HRP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone