Learn More
Donkey Anti-Mouse IgG H&L (Alexa Fluor™ 750) preadsorbed, Abcam
Código de producto. 32119201 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32119201 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 32119201 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab175739500ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Donkey Polyclonal Antibody
Suitable for WB. Preadsorbed to minimise non-specific binding and high background staining. Cited in 4 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno Ighg1
Aplicaciones Western Blot
Localización celular Isoform Secreted: Secreted
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
génica Ighg1
N.º de referencia del gen P01868
Especie del huésped Donkey
Inmunógeno Ighg1
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology & Infectious Disease
Primario o secundario Secondary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Primary Antibody
Formulario Liquid
Isotype Not Available
Condiciones de envío Blue Ice
Gen diana Ighg1
Molécula diana Ighg1