Learn More
Invitrogen™ Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Descripción
The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP). Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. Store lyophilized material at 2-8 °C. For long term storage after reconstitution, dilute with 50% glycerol and store at -20 °C as a liquid. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin goat serum immunoglobulins.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Goat IgG (H+L) |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Formulación | PBS with 1% BSA and 0.1% ProClin 150; pH 7.2 |
| Especie del huésped | Donkey |
| Inmunógeno | Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains. |
| Método de purificación | Affinity chromatography |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Donkey Anti-Goat IgG (H+L), Horseradish Peroxidase (HRP) Conjugate, affinitypurified
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone