Learn More
Clorhidrato de Donitriptán, TRC
Código de producto. 30008247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008247 100 mg 100 miligramos
30007385 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008247 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD532500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170911-68-9
Fórmula molecular C23 H25 N5 O2 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 439.94
Sinónimo 4-[4-[2-[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]oxy]acetyl]-1-piperazinyl]benzonitrile Hydrochloride, 1-[[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]oxy]acetyl]-4-(4-cyanophenyl) piperazine Hydrochloride, F 11356;
Nombre IUPAC 4-[4-[2-[[3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-il]oxiacetil]piperazina-1-il]benzonitrilo; Cloruro
SMILES Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(OCC(=O)N3CCN(CC3)c4ccc(cc4)C#N)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donitriptan Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N5O2.ClH/c24-8-7-18-15-26-22-6-5-20(13-21(18)22)30-16-23(29)28-11-9-27(10-12-28)19-3-1-17(14-25)2-4-19;/h1-6,13,15,26H,7-12,16,24H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1775