Learn More
Clorhidrato de Donitriptán, TRC
Código de producto. 30007385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007385 10 mg 10 miligramos
30008247 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD53250010MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170911-68-9
Fórmula molecular C23 H25 N5 O2 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 439.94
Sinónimo 4-[4-[2-[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]oxy]acetyl]-1-piperazinyl]benzonitrile Hydrochloride, 1-[[[3-(2-Aminoethyl)-1H-indol-5-yl]oxy]acetyl]-4-(4-cyanophenyl) piperazine Hydrochloride, F 11356;
Nombre IUPAC 4-[4-[2-[[3-(2-aminoetil)-1H-indol-5-il]oxiacetil]piperazina-1-il]benzonitrilo; Cloruro
SMILES Cl.NCCc1c[nH]c2ccc(OCC(=O)N3CCN(CC3)c4ccc(cc4)C#N)cc12
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Donitriptan Hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25N5O2.ClH/c24-8-7-18-15-26-22-6-5-20(13-21(18)22)30-16-23(29)28-11-9-27(10-12-28)19-3-1-17(14-25)2-4-19;/h1-6,13,15,26H,7-12,16,24H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1775
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.