Learn More
Donepezil, TRC
Código de producto. 30040549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040549 500 mg 500 miligramos
18041810 100 mg 100 miligramos
18043520 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD525745500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120014-06-4
Fórmula molecular C24 H29 N O3
Peso molecular (g/mol) 379.49
Sinónimo Donepezil, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one, 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-yl)methyl]piperidine, (+/-)-E 2020
Nombre IUPAC 2-[(1-benzilpiperidina-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidroindeno-1-uno
SMILES COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.2147
Porcentaje de pureza >95%