Learn More
Donepezil N-óxido, Mikromol™
Código de producto. 30049708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049708 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049708 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0677.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Donepezil N-óxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil N-Oxide
CAS 120013-84-5
Nombres de analitos o componentes Donepezil N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H29 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Donepezil N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO4/c1-28-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)29-2)12-17-8-10-25(27,11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
SMILES COc1cc2CC(CC3CC[N+]([O-])(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Nombre IUPAC 2-[(1-bencil-1-oxidopiperidin-1-io-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidroinden-1-ona
Peso molecular (g/mol) 395.49
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.2097 g/mol