Learn More
Donepezil, MedChemExpress
Código de producto. 16486098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486098 10 mg 10 miligramos
16472237 50 mg 50 miligramos
16456496 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14566
MedChemExpress Donepezil (E2020 free base) is a specific and potent AChE inhibitor with IC50s of 8.12 nM and 11.6 nM for bovine AChE and human AChE, respectively.
Donepezil (E2020 free base) is a specific and potent AChE inhibitor with IC50s of 8.12 nM and 11.6 nM for bovine AChE and human AChE, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil
CAS 120014-06-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H29NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo E2020 free base
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (87.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C(C=C(OC)C(OC)=C1)=C1C2)C2CC(CC3)CCN3CC4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 379.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation