Learn More
Donepezil, LoGiCal
Código de producto. 30462049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462049 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462049 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0677.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil
CAS 120014-06-4
Nombres de analitos o componentes Donepezil
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H29 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Donepezil, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one, 1-Benzyl-4-[(5,6-dimethoxy-1-oxoindan-2-yl)methyl]piperidine, (+/-)-E 2020
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO3/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Nombre IUPAC 2-[(1-bencilpiperidin-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidroinden-1-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 379.49
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.2147 g/mol