Learn More
Donepezil Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16454217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16454217 50 mg 50 miligramos
16418076 100 mg 100 miligramos
16411366 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16454217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0034
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Donepezil Hydrochloride (E2020) is a reversible, selective AChE inhibitor with an IC50 of 6.7 nM for AChE activity. Donepezil shows high selectivity for AChE over BuChE. Donepezil exhibits neuroprotective effect on Aβ42 neurotoxicity.
Donepezil Hydrochloride (E2020) is a reversible, selective AChE inhibitor with an IC50 of 6.7 nM for AChE activity. Donepezil shows high selectivity for AChE over BuChE. Donepezil exhibits neuroprotective effect on Aβ42 neurotoxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil Hydrochloride
CAS 120011-70-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H30ClNO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo E2020
Información de solubilidad H2O : 33.33 mg/mL (80.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.2 mg/mL (14.91 mM; Need warming)
SMILES O=C1C(CC2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)CC4=C1C=C(OC)C(OC)=C4.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 415.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.95
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration