Learn More
Clorhidrato de donepezilo, LoGiCal
Código de producto. 30461385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461385 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461385 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0677.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil Hydrochloride
CAS 120011-70-3
Nombres de analitos o componentes Donepezil Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C24 H29 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Donepezil Hydrochloride, 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-, hydrochloride (9CI), Aricept, Aricept D, BNAG, E 2020
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.COc1cc2CC(CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)C(=O)c2cc1OC
Nombre IUPAC 2-[(1-bencilpiperidin-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidroinden-1-ona;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 415.95
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415,1914 g/mol