Learn More
R&D Systems™ Donepezil hydrochloride
Código de producto. 18792704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18792704 50 mg 50 miligramos
18762484 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18792704 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4385/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.27€
    423.15€ / 50 miligramos
    Ahorro 44.12€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent AChE inhibitor
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120011-70-3
Fórmula molecular C24H30ClNO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil hydrochloride
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.95
Pureza >99%
Peso molecular 415.96