Learn More
Donepezil EP Impureza D, Mikromol™
Código de producto. 30052471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052471 100 mg 100 miligramos
30051952 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052471 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0677.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Donepezil EP Impureza D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one
CAS 4803-57-0
Nombres de analitos o componentes 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H17 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5,6-Dimethoxy-2-[(4-pyridyl)methyl]indan-1-one, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-(4-pyridinylmethyl)-1H-inden-1-one, 5,6-Dimethoxy-2-(4-pyridylmethyl)-1-indanone, Donepezil Hydrochloride Impurity D, Donepezil Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17NO3/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2/h3-6,9-10,13H,7-8H2,1-2H3
SMILES COc1cc2CC(Cc3ccncc3)C(=O)c2cc1OC
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-2-(piridin-4-ilmetil)-2,3-dihidroinden-1-ona
Peso molecular (g/mol) 283.32
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1208 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.