Learn More
Cloruro de donepezil-13C3, TRC
Código de producto. 30380530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30380530 0.5 mg
30382145 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30380530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5317550.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246814-90-3
Fórmula molecular 13C3 C21 H29 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 418.93
Sinónimo 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(1-phenylmethyl-4-piperidinyl)methyl]-1H-inden-1-one-1,2,3-13C3 hydrochloride, 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(1-benzyl-4-piperidinyl)methyl]-1H-inden-1-one-1,2,3-13C3 hydrochloride, Donepezil-13C3 hydrochloride, Donepezil-13C3 hydrochloride (1H-inden-1-one-1,2,3-13C3)
Nombre IUPAC 2-[(1-benzilpiperidina-4-il)metil]-5,6-dimetoxi-2,3-dihidroindeno-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2[13CH2][13CH](CC3CCN(Cc4ccccc4)CC3)[13C](=O)c2cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Donepezil-13C3 hydrochloride
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H29NO3.ClH/c1-27-22-14-19-13-20(24(26)21(19)15-23(22)28-2)12-17-8-10-25(11-9-17)16-18-6-4-3-5-7-18;/h3-7,14-15,17,20H,8-13,16H2,1-2H3;1H/i13+1,20+1,24+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.2015