Learn More
Domperidona, TRC
Código de producto. 30132522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132522 500 mg 500 miligramos
17902665 250 mg 250 miligramos
17944015 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD531100500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57808-66-9
Fórmula molecular C22 H24 Cl N5 O2
Peso molecular (g/mol) 425.91
Sinónimo Domperidone, 5-Chloro-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domcolic, Domperi 10 DT, Domperidone, Euciton, Evoxin, Gastronorm, KW 5338, Mod, Motilium, Motillium, Motinorm costi, NSC 299589, Nauzelin, Nauzelin Ds, Nomit, Peridon, Peridys, R 33812, 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-
Nombre IUPAC 6-cloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)propil]piperidina-4-il]1H-benzimidazol-2-one
SMILES Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Domperidone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1619
Porcentaje de pureza >95%