Learn More
Domperidone, Thermo Scientific™
Peripheral dopamine receptor antagonist that does not cross the blood-brain barrier
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63681.MC
Cantidad 100mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15485859
  • 82.20€ / 100 miligramos
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Domperidone is used as a Peripheral dopamine receptor antagonist that does not cross the blood-brain barrier. The antidopaminergic effects of Domperidone have been correlated to antiemetic and gastroprokinetic action.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
57808-66-9
425.917
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
3151
6-chloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
C22H24ClN5O2
MFCD00069256
domperidone, motilium, nauzelin, domperidonum, domperidona, domperidon, domperidonum inn-latin, domperidona inn-spanish, motillium, motinorm
CHEBI:31515
C1CN(CCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O)CCCN4C5=CC=CC=C5NC4=O
Spezifikation
Domperidone
C22H24ClN5O2
100mg
domperidone, motilium, nauzelin, domperidonum, domperidona, domperidon, domperidonum inn-latin, domperidona inn-spanish, motillium, motinorm
FGXWKSZFVQUSTL-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
3151
425.91
57808-66-9
MFCD00069256
14,3418
Slightly soluble in water.
C1CN(CCC1N2C3=C(C=C(C=C3)Cl)NC2=O)CCCN4C5=CC=CC=C5NC4=O
425.917
CHEBI:31515
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.