Learn More
N-óxido de domperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Domperidone N-Oxide |
| CAS | 118435-03-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H24 Cl N5 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1-oxido-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 2H-Benzimidazol-2-one, 5-chloro-1-[1-[3-[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]]-1,3-dihydro-, N-oxide, Domperidone N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN5O3/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)27(20)16-8-12-28(31,13-9-16)11-3-10-26-19-5-2-1-4-17(19)24-21(26)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30) |
| SMILES | [O-][N+]1(CCCN2C(=O)Nc3ccccc23)CCC(CC1)N4C(=O)Nc5cc(Cl)ccc45 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-3-[1-óxido-1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)propil]piperidin-1-io-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 441.91 |
| Mostrar más |