Learn More
Domperidona, Mikromol™
Código de producto. 17992596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17992596 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17992596 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0107.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Domperidona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Domperidone
CAS 57808-66-9
Nombres de analitos o componentes Domperidone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H24 Cl N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Domperidone
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
SMILES Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 6-cloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)propil]piperidin-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 425.91
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1619 g/mol