Learn More
Domperidone, MedChemExpress
Descripción
Domperidone (R33812) is an orally active and selective dopamine-2 receptor antagonist. Domperidone acts as an antiemetic and a prokinetic agent through its effects on the chemoreceptor trigger zone and motor function of the stomach and small intestine.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Domperidone |
| CAS | 57808-66-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H24ClN5O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | R33812 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (117.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC2=CC(Cl)=CC=C2N1C3CCN(CCCN4C5=CC=CC=C5NC4=O)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 425.91 |
| Mostrar más |