Learn More
Maleato de domperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Domperidone Monomaleate |
| CAS | 83898-65-1 |
| Fórmula molecular | C22 H24 Cl N5 O2 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Domperidone maleate, 5-Chloro-1-[1-[3-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one hydrogen (Z)-butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN5O2.C4H4O4/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | OC(=O)\C=C/C(=O)O.Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; 6-cloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-bencimidazol-1-il)propil]piperidin-4-il]-1H-bencimidazol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 541.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 541.1728 |