Learn More
Domperidona, LoGiCal
Código de producto. 30458903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458903 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458903 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0107.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Domperidone
CAS 57808-66-9
Nombres de analitos o componentes Domperidone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H24 Cl N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Domperidone
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
Tipo de solución Neat
SMILES Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 6-cloro-3-[1-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)propil]piperidin-4-il]-1H-benzimidazol-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 425.91
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1619 g/mol