Learn More
Domperidona-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Domperidone-d6 |
| CAS | 1329614-18-7 |
| Fórmula molecular | C22H18D6ClN5O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-1-[1-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one-d6, Euciton-d6, Evoxin-d6, Gastronorm-d6, KW 5338-d6, Mod-d6, Motilium-d6, NSC 299589-d6, Nauzelin-d6, Nauzelin Ds-d6, Peridon-d6, Peridys-d6, R 33812-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)/i3D2,10D2,11D2 |
| SMILES | O=C1NC2=CC=CC=C2N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3CCC(N4C5=C(C=C(Cl)C=C5)NC4=O)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 431.95 |