Learn More
Domperidona 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30458392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458392 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458392 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0107.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Domperidona 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Domperidone
CAS 57808-66-9
Nombres de analitos o componentes Domperidone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H24 Cl N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Domperidone
Fórmula InChI InChI=1 S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16 H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
SMILES Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
Nombre IUPAC 6-cloro-3-[1-[3-(2-oxo-3 H-benzimidazol-1-il)propil]piperidin-4-il]-1 H-benzimidazol-2-ona
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 425.91
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1619 g/mol