Learn More
Ácido domoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Domoic Acid |
| CAS | 14277-97-5 |
| Fórmula molecular | C15 H21 N O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Domoic Acid, 3-Pyrrolidineacetic acid, 2-carboxy-4-(5-carboxy-1-methyl-1,3-hexadienyl)-, [2S-[2α,3β,4β(1Z,3E,5S*)]]-, 3-Pyrrolidineacetic acid, 2-carboxy-4-[(1Z,3E,5R)-5-carboxy-1-methyl-1,3-hexadienyl]-, (2S,3S,4S)- (9CI), Domoic acid (6CI,7CI), (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-[(1Z,3E,5R)-5-carboxy-1-methyl-1,3-hexadien-1-yl]-3-pyrrolidineacetic acid, (-)-Domoic acid, L-Domoic acid, NSC 288031, 3-Pyrrolidineacetic acid, 2-carboxy-4-[(1Z,3E,5R)-5-carboxy-1-methyl-1,3-hexadien-1-yl]-, (2S,3S,4S)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO6/c1-8(4-3-5-9(2)14(19)20)11-7-16-13(15(21)22)10(11)6-12(17)18/h3-5,9-11,13,16H,6-7H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)/b5-3+,8-4-/t9-,10+,11-,13+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](\C=C\C=C(\C)/[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S)-4-[(2Z,4E,6R)-6-carboxihepta-2,4-dien-2-il]-3-(carboximetil)pirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 311.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1369 |