Learn More
Bromuro de Domiphen, TRC
Código de producto. 30003444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003444 1 g 1 g
30007311 50 mg 50 miligramos
30006619 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5311051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-71-6
Fórmula molecular C22 H40 N O . Br
Peso molecular (g/mol) 414.46
Sinónimo 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, (β-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide
Nombre IUPAC azanio dodecil-dimetil-(2-fenoxietil);bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Domiphen Bromide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.2293