Learn More
bromuro de domifeno, Mikromol™
Descripción
Bromuro de domifeno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Domiphen Bromide |
| CAS | 538-71-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Domiphen Bromide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H40 N O . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide, (beta-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | azanio dodecil-dimetil-(2-fenoxietil);bromuro |
| Mostrar más |