Learn More
Domiphen bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16461118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461118 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16461118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1467
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Domiphen bromide is a chemical antiseptic and a quaternary ammonium compound, used as a cationic surfactant.
Domiphen bromide is a chemical antiseptic and a quaternary ammonium compound, used as a cationic surfactant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Domiphen bromide
CAS 538-71-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H40BrNO
Cantidad 5 g
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (241.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 414.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.46
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid