Learn More
Bromuro de domifeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327806 100 g 100 g
11317806 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12930.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194.00€
    174.65€ / 100 g
    Ahorro 19.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 538-71-6 | C22H40BrNO | 414.472 g/mol
Domiphen bromide is employed as a phase transfer catalyst in synthetic chemistry. It is used as a quaternary ammonium cation with cationic surfactant properties. Further, it is used as an antiseptic and an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de domifeno se emplea como catalizador de transferencia de fase en química sintética. Se utiliza como catión cuaternario de amonio con propiedades tensioactivas catiónicas. Además, se usa como un antiséptico y como principio activo farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en etanol, acetona, acetato de etilo, cloroformo y agua. Ligeramente soluble en benceno.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-71-6
Fórmula molecular C22H40BrNO
Peso molecular (g/mol) 414.472
Número MDL MFCD00011769
Clave InChI OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo domiphen bromide, bradasol, bradonit, bradoral, fungitex, oradol, phenododecinium bromide, bradosol bromide, fungitex r
PubChem CID 10866
Nombre IUPAC azanio dodecil-dimetil-(2-fenoxietil);bromuro
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOC1=CC=CC=C1.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Domiphen bromide
Punto de fusión 117°C to 118°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3922742
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3415
Información de solubilidad Soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,chloroform and water. Slightly soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.48
Porcentaje de pureza 97%