Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de PCR abovedados, tiras de 8
Código de producto. 10304753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 paquetes de 12
250/caja
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color Tamaño de la unidad
10304753 10 paquetes de 12 Transparente paquete de 120
10746163 250/caja Transparente paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10304753 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0386
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Tiras de tapones abovedados para aplicaciones de PCR para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Las tiras de tapones abovedados de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Características destacadas:
  • Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
  • Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificaciones:
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 8
Cantidad 10 paquetes de 12
Formato Tiras de 8 tapones abovedados
Tipo de producto Tira de tapones de placa de PCR
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos