Learn More
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, strips of 12
Código de producto. 11584774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 paquetes de 8
25 paquetes de 8
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Color unitSize
11584774 10 paquetes de 8 Transparente paquete de 80
11594774 25 paquetes de 8 Transparente paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11584774 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0852
Ofertas por tiempo limitado en productos esenciales seleccionados de biología molecular
Usar código promocional 27945
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiras de tapones abovedados para aplicaciones de PCR para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Las tiras de tapones abovedados de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Características destacadas:
  • Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
  • Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificaciones:
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 12
Cantidad 10 paquetes de 8
Formato Tiras de 12 tapones abovedados
Tipo de producto Tira de tapones de placa de PCR
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos