Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de qPCR ultratransparentes, tiras de 8
Código de producto. 12124691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12124691 120/caja paquete de 120
1 options
Código de producto. 12124691 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0866
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Optimice las aplicaciones de PCR con estas tiras de tapones para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Características destacadas
  • Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
  • Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 8
Cantidad 120/caja
Formato Tiras de 8 tapas ópticas
Tipo de producto Tira de tapones de placa de PCR
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos