Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de PCR abovedados, tiras de 8, natural
Código de producto. 12159840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 paquetes de 12
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12159840 25 paquetes de 12 paquete de 300
1 options
Código de producto. 12159840 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB0602
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Tiras de tapones abovedados para aplicaciones de PCR para su uso con placas para PCR de 96 pocillos y tiras de tubos Thermo Scientific.
Asegúrese de sellar correctamente todas las tiras de tubos de PCR y las placas de PCR de 96 pocillos con tiras de tapones para placas de PCR Thermo Scientific™ moldeadas con precisión.
Las tiras de tapones abovedados de PCR son compatibles con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras estándar y de perfil bajo. Las 12 tiras cuentan con lengüetas de extremo grandes para facilitar su extracción.
Características destacadas:
  • Aptas para su uso con placas de PCR de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
  • Lengüetas en los extremos de gran tamaño para la extracción de tiras (solo 12 tiras)
Certificaciones:
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 8
Cantidad 25 paquetes de 12
Formato Tiras de 8 tapones abovedados
Tipo de producto Tira de tapones de placa de PCR
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa Sí
Plate Compatibility Placa de 96 pocillos