Learn More
domain-I-of-FIZ-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7206597 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16815194 20 μL 20 microlitros
16805194 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16815194 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 158261AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
FLJ14768 is homologous to mouse and bovine Fiz1 (flt-3 interacting zinc finger). It interacts with NRL (neural retina leucine zipper). Possible role for Fiz1 as a transcriptional repressor.
Especificaciones
Antígeno domain-I-of-FIZ-1
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.44 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FIZ1
N.º de referencia del gen Q96SL8, Q9WTJ4
Alias de gen domain I of FIZ 1, domain II of FIZ1, FIZ1, FLT3 interacting zinc finger 1, Zinc finger protein 798, ZNF798
Símbolos de los genes FIZ1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23877, 292584, 84922
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG