Learn More
Sal sódica de dolutegravir, Thermo Scientific™
Código de producto. 17700709 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17700709 1 g 1 g
17710709 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17700709 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469770010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sal sódica de dolutegravir
CAS 1051375-19-9
Cantidad 1 g
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C20 H18 F2 N3 Na O5
Forma física Polvo o cristales
Color De blanco a amarillo claro
Pureza ≥98,5%