Learn More
Dolutegravir sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16465578
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465578 10 mg 10 miligramos
16448277 5 mg 5 miligramos
16446126 100 mg 100 miligramos
16431747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465578 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13238A
MedChemExpress Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer.
Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dolutegravir sodium
Forma física Solid
CAS 1051375-19-9
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18F2N3NaO5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo S/GSK1349572 sodium
Información de solubilidad DMSO : ≥ 4.5 mg/mL (10.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(C2=C(O[Na])C1=O)C[C@]3([H])OCC[C@@H](C)N3C2=O)NCC4=CC=C(F)C=C4F
Peso molecular (g/mol) 441.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.36
Porcentaje de pureza 99.88%