Learn More
Dolutegravir, MedChemExpress
Código de producto. 16491066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491066 200 mg 200 miligramos
16481656 500 mg 500 miligramos
16455578 10 mg 10 miligramos
16451329 1 g 1 g
16438277 5 mg 5 miligramos
16436126 100 mg 100 miligramos
16421747 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16491066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13238
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Dolutegravir (S/GSK1349572) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer. Dolutegravir (S/GSK1349572) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Dolutegravir (S/GSK1349572) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer. Dolutegravir (S/GSK1349572) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dolutegravir
Forma física Solid
CAS 1051375-16-6
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19F2N3O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo S/GSK1349572
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC(F)=C(C=C1)CNC(C2=CN(C3=C(C2=O)O)C[C@@]([H])(N4C3=O)OCC[C@H]4C)=O
Peso molecular (g/mol) 419.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.38
Porcentaje de pureza 98.76%