Learn More
Dolutegravir intermediate-1, MedChemExpress
Descripción
Dolutegravir intermediate-1 is a synthetic intermediate of Dolutegravir extracted from patent WO 2016125192 A2. Dolutegravir is an integrase inhibitor developed for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV)-1 infection.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dolutegravir intermediate-1 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1335210-23-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H17NO8 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (317.18 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C(OC)C(C(C(O)=O)=CN1CC(OC)OC)=O)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 315.28 |
| Mostrar más |