Learn More
Dolutegravir (0,1 mg/mL en metanol), TRC
Product Code. 30040642
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Unit Size:
5 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30040642 5 x 1 mL 5 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30040642 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCKIT77555X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Dolutegravir
CAS 1051375-16-6
Fórmula molecular C20 H19 F2 N3 O5
Cantidad 5 x 1 mL
Sinónimo 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide, N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide, Dolutegravir, GSK 1349572, S@fs:GSK1349572, Soltegravir, Tivicay, GSK 1349572B
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19F2N3O5/c1-10-4-5-30-15-9-24-8-13(17(26)18(27)16(24)20(29)25(10)15)19(28)23-7-11-2-3-12(21)6-14(11)22/h2-3,6,8,10,15,27H,4-5,7,9H2,1H3,(H,23,28)/t10-,15+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CCO[C@H]2CN3C=C(C(=O)NCc4ccc(F)cc4F)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O
Nombre IUPAC (4R,12aS)-N-[(2,4-difluorofenil)metil]-7-hidroxi-4-metil-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tetrahidro-2H-pirido[5,6]pirazino[2,6-b][1,3]oxazina-9-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 419.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1293