Learn More
Invitrogen™ Aglutinina Dolichos Biflorus (alimento para caballos) (DBA), fluoresceína (FITC)
Código de producto. 17116642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17116642 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 17116642 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L32474
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conjugado fluoróforo DBA verde brillante
  • La aglutinina Dolichos Biflorus (alimento para caballos) (DBA), fluoresceína (FITC), es un conjugado fluoróforo DBA verde brillante. La DBA se ha utilizado para establecer el estado secretor en individuos del grupo sanguíneo-A mediante técnicas de inhibición de la hemaglutinación y para la tipificación de la sangre.
  • Esta lectina también se ha utilizado como un marcador general para desarrollar conductos colectores renales. También se ha utilizado como marcador del cambio de superficie celular en las células madre embrionarias murinas durante la diferenciación temprana.
  • Conjugado FITC muy brillante detectado con el juego de filtros tradicional FITC/GFP, Ex/Em: 495/515 nm
  • Aplicaciones: inmunofluorescencia, glicobiología
  • Especificidad de glucosa: N-acetilgalactosamina
  • Inhibición/elución del azúcar: 200 mM N-acetilgalactosamina
  • Especificidad del grupo sanguíneo: A1 >> A2
  • Peso molecular de la lectina no conjugada: 111 kDa
  • Concentración de trabajo para la inmunofluorescencia: 5–20 µg/ml
  • DBA-FITC se suministra a una concentración de 2 mg/ml en 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, acida sódica al 0,08 %, 0,1 mM Ca2+. Si se forma un precipitado al almacenarlo a largo plazo a 4° C, caliéntelo a 37° C y centrifúguelo antes de usarlo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado FITC
Cantidad 2 mg
Fuente Alimento para caballos
Contenido y almacenamiento Cuando se almacena entre 2–8 °C o a una temperatura inferior y alejado de la luz, el producto se mantiene estable durante 6 meses después de su recepción.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Formulario Liofilizado
Familia de proteínas Lectinas