Learn More
Dolastatin 10, MedChemExpress
Código de producto. 16491529
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491529 1 mg 1 miligramo
16469207 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491529 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15580
MedChemExpress Dolastatin 10 (DLS 10) is a potent antimitotic peptide that inhibits tubulin polymerization.
Dolastatin 10 (DLS 10) is a potent antimitotic peptide that inhibits tubulin polymerization.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dolastatin 10
Forma física Solid
CAS 110417-88-4
Color Off-White
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C42H68N6O6S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo DLS 10 NSC 376128
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.37 mM)
SMILES O=C([C@H](C)[C@H]([C@]1([H])CCCN1C(C[C@@H](OC)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C([C@@H](NC([C@@H](N(C)C)C(C)C)=O)C(C)C)=O)C)=O)OC)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C3=NC=CS3
Peso molecular (g/mol) 785.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.09
Porcentaje de pureza 97.13%