Learn More
Dolasetrón, TRC
Código de producto. 30387938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387938 5 mg
30370818 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5285005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115956-12-2
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 324.37
Sinónimo 1H-Indole-3-carboxylic acid, octahydro-3-oxo-2,6-methano-2H-quinolizin-8-yl ester, stereoisomer, 1H-Indole-3-carboxylic acid, octahydro-3-oxo-2,6-methano-2H-quinolizin-8-yl ester, (2α,6α,8α,9aβ)-, 2,6-Methano-2H-quinolizine, 1H-indole-3-carboxylic acid deriv., Anemet, Dolasetron, MDL 73147
SMILES O=C(O[C@@H]1C[C@@H]2C[C@H]3C[C@H](C1)N2CC3=O)c4c[nH]c5ccccc45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dolasetron
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3/c22-18-10-21-12-5-11(18)6-13(21)8-14(7-12)24-19(23)16-9-20-17-4-2-1-3-15(16)17/h1-4,9,11-14,20H,5-8,10H2/t11-,12+,13-,14-
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1474